Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Beskrivning
Välj storlek och förpackningsalternativ för att avancera din forskning med fullständigt självförtroende vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter. Dessa exakta engångspipetter av plast är pluggade och steriliserade.
- Sterility assurance level (SAL) of 10-6
- 100% virgin polystyrene for maximum clarity
- Certified non-pyrogenic
- Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
- Non-dripping tip for pipette precision
- Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
- Packaging options that accommodate every lab
- Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
- Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
- Multiple sizes for use in a wide range of applications
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Yes |
| Material | Polystyrene |
| Sterilitet | Sterile |
| Kvantitet | 50/Pk., 200/Cs. |
| Förpackningstyp | Individual Plastic Wrap |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.