Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Produktkod. 13410297
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningstyp:
Bulk packed, 50/bag
Bulkpackad, 25/påse
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuell plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 13410297
Brand: Thermo Scientific™ 170367
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj storlek och förpackningsalternativ för att främja din forskning med fullständigt självförtroende. Visste du att vi nu erbjuder NYA serologiska pipetter som erbjuder högre kvalitet och kostnadsbesparingar?
Välj storlek och förpackningsalternativ för att avancera din forskning med fullständigt självförtroende vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter. Dessa exakta engångspipetter av plast är pluggade och steriliserade.
  • Sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 10 -6
  • 100 % ny polystyren för maximal klarhet
  • Certifierad icke-pyrogen
  • Djärva tydliga graderingar med lättlästa skalmarkeringar
  • Icke-droppande spets för pipettprecision
  • Färgkodade förpackningar för enkel sortering och val av rätt storlek
  • Förpackningsalternativ som rymmer varje labb
  • Individuellt inslagna; papper/plast eller plastfilm; skala eller sticka igenom för enkel öppning
  • Bulkförpackad för frekvent användning; minskar förpackningsavfallet
  • Flera storlekar för användning i ett brett spektrum av applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kvantitet 50/Pk., 200/Cs.
Förpackningstyp Individuell plastfolie
Volym (metrisk) 10 mL
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.