Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Produktkod. 13430287
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningstyp:
Bulk packed, 50/bag
Bulkpackad, 25/påse
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuell plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp unitSize
13430287 5 mL Individuellt papper/plastomslag -
13450287 1 mL Individuellt papper/plastomslag Paket med 1000
13470287 2 mL Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 500
13440287 10 mL Individual Paper Wrap -
13424776 25 mL Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 200
13420297 50 mL Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 100
13480287 1 mL Individuell plastfolie Paket med 1000
13490287 2 mL Individuell plastfolie Paket med 500
13400297 5 mL Individual Plastic Wrap Paket med 200
13410297 10 mL Individuell plastfolie -
13440297 50 mL Individuell plastfolie Paket med 100
13450297 1 mL Bulk packed, 50/bag Paket med 1000
13460297 2 mL Bulk packed, 50/bag Paket med 500
13470297 5 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 500
13480297 10 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 500
13490297 25 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 200
13400307 50 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 100
15101539 5 mL Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 200
15191529 10 mL Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 13430287 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 170355
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Välj storlek och förpackningsalternativ för att främja din forskning med fullständigt självförtroende. Visste du att vi nu erbjuder NYA serologiska pipetter som erbjuder högre kvalitet och kostnadsbesparingar?
Välj storlek och förpackningsalternativ för att avancera din forskning med fullständigt självförtroende vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter. Dessa exakta engångspipetter av plast är pluggade och steriliserade.
  • Sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 10 -6
  • 100 % ny polystyren för maximal klarhet
  • Certifierad icke-pyrogen
  • Djärva tydliga graderingar med lättlästa skalmarkeringar
  • Icke-droppande spets för pipettprecision
  • Färgkodade förpackningar för enkel sortering och val av rätt storlek
  • Förpackningsalternativ som rymmer varje labb
  • Individuellt inslagna; papper/plast eller plastfilm; skala eller sticka igenom för enkel öppning
  • Bulkförpackad för frekvent användning; minskar förpackningsavfallet
  • Flera storlekar för användning i ett brett spektrum av applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kvantitet 50/Pk., 200/Cs.
Förpackningstyp Individuellt papper/plastomslag
Volym (metrisk) 5 mL
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.