Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Produktkod. 13450287
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningstyp:
Bulk packed, 50/bag
Bulkpackad, 25/påse
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuell plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp Förpackningsstorlek
13450287 1 mL Individuellt papper/plastomslag Paket med 1000
13470287 2 mL Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 500
13440287 10 mL Individual Paper Wrap -
13460287 25 mL Individual Paper/Plastic Wrap -
13420297 50 mL Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 100
13480287 1 mL Individuell plastfolie Paket med 1000
13490287 2 mL Individuell plastfolie Paket med 500
13400297 5 mL Individual Plastic Wrap Paket med 200
13410297 10 mL Individuell plastfolie -
13440297 50 mL Individuell plastfolie Paket med 100
13450297 1 mL Bulk packed, 50/bag Paket med 1000
13460297 2 mL Bulk packed, 50/bag Paket med 500
13470297 5 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 500
13480297 10 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 500
13490297 25 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 200
13400307 50 mL Bulkpackad, 25/påse Paket med 100
15101539 5 mL Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 200
15191529 10 mL Individual Paper/Plastic Wrap Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 13450287 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 170353
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj storlek och förpackningsalternativ för att främja din forskning med fullständigt självförtroende. Visste du att vi nu erbjuder NYA serologiska pipetter som erbjuder högre kvalitet och kostnadsbesparingar?
Välj storlek och förpackningsalternativ för att avancera din forskning med fullständigt självförtroende vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter. Dessa exakta engångspipetter av plast är pluggade och steriliserade.
  • Sterilitetssäkringsnivå (SAL) på 10 -6
  • 100 % ny polystyren för maximal klarhet
  • Certifierad icke-pyrogen
  • Djärva tydliga graderingar med lättlästa skalmarkeringar
  • Icke-droppande spets för pipettprecision
  • Färgkodade förpackningar för enkel sortering och val av rätt storlek
  • Förpackningsalternativ som rymmer varje labb
  • Individuellt inslagna; papper/plast eller plastfilm; skala eller sticka igenom för enkel öppning
  • Bulkförpackad för frekvent användning; minskar förpackningsavfallet
  • Flera storlekar för användning i ett brett spektrum av applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100/Pk., 1000/Cs.
Förpackningstyp Individuellt papper/plastomslag
Volym (metrisk) 1 mL
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.