Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningstyp:
Bulk packed, 50/bag
Bulkpackad, 25/påse
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuell plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Description
Välj storlek och förpackningsalternativ för att avancera din forskning med fullständigt självförtroende vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter. Dessa exakta engångspipetter av plast är pluggade och steriliserade.
- Sterility assurance level (SAL) of 10-6
- 100% virgin polystyrene for maximum clarity
- Certified non-pyrogenic
- Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
- Non-dripping tip for pipette precision
- Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
- Packaging options that accommodate every lab
- Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
- Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
- Multiple sizes for use in a wide range of applications
Spécification
Spécification
| Aspiratorplugg | Yes |
| Material | Polystyrene |
| Sterilitet | Sterile |
| Kvantitet | 50/Pk., 1000/Cs. |
| Förpackningstyp | Bulk packed, 50/bag |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu