Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter
Produktkod. 13460297
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningstyp:
Bulk packed, 50/bag
Bulkpackad, 25/påse
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuell plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 13460297
Brand: Thermo Scientific™ 170372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj storlek och förpackningsalternativ för att främja din forskning med fullständigt självförtroende. Visste du att vi nu erbjuder NYA serologiska pipetter som erbjuder högre kvalitet och kostnadsbesparingar?
Välj storlek och förpackningsalternativ för att avancera din forskning med fullständigt självförtroende vid användning Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiska pipetter. Dessa exakta engångspipetter av plast är pluggade och steriliserade.
  • Sterility assurance level (SAL) of 10-6
  • 100% virgin polystyrene for maximum clarity
  • Certified non-pyrogenic
  • Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
  • Non-dripping tip for pipette precision
  • Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
  • Packaging options that accommodate every lab
  • Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
  • Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
  • Multiple sizes for use in a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Yes
Material Polystyrene
Sterilitet Sterile
Kvantitet 50/Pk., 500/Cs.
Förpackningstyp Bulk packed, 50/bag
Volym (metrisk) 2 mL
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.