Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps för Nunc Behållare
BIOPHARMA
Produktkod. 10479462
Change view
För användning med (utrustning):
12,5, 20 och 30 ml behållare
50 ml behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 2400
Paket med 4000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10479462 50 ml behållare Paket med 2400
11311765 12,5, 20 och 30 ml behållare Paket med 4000
11331775 12,5, 20 och 30 ml behållare Paket med 200
11351775 50 ml behållare Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10479462 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 536684
Beräknad leverans: 07-12-2026
Innehåller prover med Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps för Nunc Behållare. Dessa kapsyler är gjorda av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer.
Innehåller prover med Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps för Nunc Behållare. Dessa kapsyler är gjorda av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer.
  • Polyeten
  • Icke steril
  • Passar behållare från 12,5 till 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kryogen rörförslutning
Förslutning ingår Ja
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Grå
För användning med (utrustning) 50 ml behållare
Produktlinje Nunc