Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Fyrkantiga BioAssay-rätter
BIOPHARMA
Produktkod. 10059030
Change view
Höjd (metrisk):
20 mm
25 mm
Ytbehandling:
Ej behandlad
Nunclon Delta
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Ytbehandling Förpackningsstorlek
10059030 25 mm Nunclon Delta Paket med 16
10489282 25 mm Ej behandlad Paket med 16
10570502 20 mm Ej behandlad Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10059030 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 166508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3920.00 SEK
    2960.03 SEK / Paket med 16
    Save 959.97 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Screena ett stort antal kolonier för kloningsexperiment, odling av bakterier, svampar och agardiffusionsanalyser med Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay-rätter.
Finns i cellkulturbehandlade och obehandlade ytor, den mångsidiga Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay-rätter är användbara för att screena ett stort antal kolonier, odla bakterier och svampar eller tillhandahålla en innesluten miljö för andra odlingskärl.
  • Använd som fuktkammare för inkubation på Nunc MicroWell™ Tallrikar
  • Fodrad med filterpapper är den idealisk som en inkubationskammare för in situ hybridisering
  • Optiskt tydlig och kompatibel med automatiserad robotinstrumentering
Obehandlade rätter
  • Idealisk för screening av bibliotek eller isolering av kloner
  • Användbar för att screena ett stort antal kolonier i kloningsexperiment
  • Kan användas för odling av bakterier och svampar samt en fuktkammare för inkubation av Nunc MicroWell Tallrikar
  • Lämplig i agar diffusionsanalys
  • Fodrad med vått filterpapper är det också användbart som en inkubationskammare för in situ hybridisering
  • Stort tillväxtområde
  • Designad för genomisk screening och koloniplockning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 135 mL
Färg Klart
Kulturområde 500 sq. cm
Form Fyrkantig
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Delta
Typ Flerbrunnsplatta
Volym (metrisk) Fungerar 135 mL
nr per ärende 16
Antal per förpackning 4
Höjd (metrisk) 25 mm
Höjd (engelska) 25 tum
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.