Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard sluten cell fabrikssystem
Produktkod. 17160336
Change view
Lager av fack:
2
10
Kulturområde:
1264 cm²
6320 cm²
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lager av fack Kulturområde Förpackningsstorlek
17160336 2 1264 cm² -
17170336 10 6320 cm² Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17160336 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 140471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43885.00 SEK
    33727.88 SEK / Paket med 4
    Save 10157.12 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Nunc Standard Closed Cell Factory-system, 2-lager ger ett rent och slutet system för konsekventa och högkvalitativa resultat i vidhäftande cellodling. Detta slutna standardsystem är färdigt att använda och hjälper dig att snabbt utveckla och skala upp din process med standardkomponenter som ger garanti för leverans.
Avancera din tillverkningsprocess med Thermo Scientific™ Nunc™ Stängd cell Factory™ system. Att ha ett rent och slutet system som ger konsekventa och högkvalitativa resultat bör vara en standard bland dina vidhäftande cellodlingsprocesser. Detta slutna standardsystem är färdigt att använda och hjälper dig att snabbt utveckla och skala upp din process med standardkomponenter som ger garanti för leverans. Finns i versioner med 2 och 10 brickor.
  • Förkonfigurerat slutet system standardalternativ
  • 2 lager Cell Factory system
  • Färdig att använda ur kartongen
  • Gör det snabbt och enkelt att skala upp
  • Tillverkad i lager
  • Sartopore 0,2μ m ventilationsfilter
  • Aseptiquik G-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Höjd (metrisk) 35.1 cm
Längd (metrisk) 47.2 cm
Produkttyp Cell Factory System
Temperaturområde (metriskt) 0 °C - 60 °C
Bredd (metrisk) 37.9 cm
Gröna funktioner ISCC PLUS
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Kulturområde 1264 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Volym (metrisk) Fungerar 400 mL
Lager av fack 2