Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard sluten cell fabrikssystem
Produktkod. p-9327012
Lager av fack:
2
10
Kulturområde:
1264 cm²
6320 cm²
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 17160336
Brand: Thermo Scientific™ 140471
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nunc Standard Closed Cell Factory-system, 2-lager ger ett rent och slutet system för konsekventa och högkvalitativa resultat i vidhäftande cellodling. Detta slutna standardsystem är färdigt att använda och hjälper dig att snabbt utveckla och skala upp din process med standardkomponenter som ger garanti för leverans.
Avancera din tillverkningsprocess med Thermo Scientific™ Nunc™ Stängd cell Factory™ system. Att ha ett rent och slutet system som ger konsekventa och högkvalitativa resultat bör vara en standard bland dina vidhäftande cellodlingsprocesser. Detta slutna standardsystem är färdigt att använda och hjälper dig att snabbt utveckla och skala upp din process med standardkomponenter som ger garanti för leverans. Finns i versioner med 2 och 10 brickor.
  • Förkonfigurerat slutet system standardalternativ
  • 2 lager Cell Factory system
  • Färdig att använda ur kartongen
  • Gör det snabbt och enkelt att skala upp
  • Tillverkad i lager
  • Sartopore 0,2μ m ventilationsfilter
  • Aseptiquik G-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Höjd (metrisk) 35.1 cm
Längd (metrisk) 47.2 cm
Produkttyp Cell Factory System
Temperaturområde (metriskt) 0 °C - 60 °C
Bredd (metrisk) 37.9 cm
Gröna funktioner Mindre avfall, förnybart material
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Kulturområde 1264 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Volym (metrisk) Fungerar 400 mL
Lager av fack 2