Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringslåda och ställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10204601
Håller:
100 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Använd inte flaskorna för förvaring i flytande kvävgas. Sådan användning kan orsaka att flytande kväve fångas inuti flaskan och leda till tryckuppbyggnad som kan leda till explosion eller biologisk fara.
Produktkod. 10204601
Brand: Thermo Scientific™ 264263
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd inte flaskorna för förvaring i flytande kvävgas. Sådan användning kan orsaka att flytande kväve fångas inuti flaskan och leda till tryckuppbyggnad som kan leda till explosion eller biologisk fara.
Håll upp till 100 injektionsflaskor från 0,5 till 2,0 ml i storleken Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsbox, eller 24 flaskor i en 4x6 array i Nunc Förvaringsställ.
De Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsboxen rymmer upp till 100 Thermo Scientific Nunc Förvaringsflaskor från 0,5 till 2,0 ml stora (katnummer 264262 och 264300). Förvaringsboxen i polykarbonat är nyckelad för envägs på/av-passning av locket som förhindrar orienteringsfel. Den genomskinliga toppen gör det enkelt att se innehållet. Lådor kan staplas för kompakt förvaring. Autoklaverbar.
Förvaringsflaska
  • Vit polykarbonat med klart lock gör det lätt att se innehållet
  • 10 x10 array
  • Lx Wx H: 5,7x 5.7x 2.4″ (144x 144x 62 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Flaska förvaringsbox
Färg Vitt/Klart lock
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
Håller 100 flaskor
Kvantitet 6/Pk., 12/Cs.
Tube Array 10 x 10
Mått (L x B x H) 5,7 x 5,7 x 2,44 tum. (144 x 144 x 62 mm)
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 144 mm
Bredd (engelska) 5,7 tum.
Bredd (metrisk) 144 mm
Höjd (engelska) 2,44 tum.
Höjd (metrisk) 62 mm
Vikt (metrisk) 4.4 kg
Visa mer Visa mindre
PCR-processen (polymeraskedjereaktion) omfattas av amerikanska patent som ägs av Hoffmann-La Roche Ltd.