Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsflaskor med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10694022
Change view
Volym (metrisk) Fungerar:
0,5 ml
2,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
10694022 0,5 ml Paket med 500
10749081 2,0 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694022 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 264262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5470.00 SEK
    3491.73 SEK / Paket med 500
    Save 1978.27 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Säkerställ säker centrifugering och förvaring av PCR-reagenser, restriktionsenzymer och andra diagnostiska och biokemiska reagenser eller prover genom att använda dessa förvaringsflaskor med lock.
Säkerställ säker centrifugering och lagring av PCR-reagens, restriktionsenzymer och andra biokemiska reagens och prover genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsflaskor med lock. Tillgängliga i storlekarna 0,5 ml och 2,0 ml med frostat skrivområde, har flaskorna utmärkt kemikalieresistens med läckagesäker förslutning.
Funktioner
  • Tillverkad av högren polypropensampolymer med utmärkt kemisk beständighet
  • Läcksäker skruvförslutning av polyeten med hög densitet
  • Centrifugerad till maximalt 13 000 xg
  • Temperaturområde: -40 °C till 95 °C Ett helt varv tar bort den ergonomiska stängningen
  • RNase/DNas-fri
Beställningsinformation:
Rack 264263 och 270972 är kompatibla med dessa flaskor. Färgkodare tillgängliga: 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PPCO
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 0.9 mL
nr per ärende 500
Antal per förpackning 500
Volym (metrisk) Fungerar 0,5 ml
Produktlinje Nunc
Volym (metrisk) Totalt 0.9 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500 Cs.
För användning med (utrustning) 264263, 270972 Rack
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Guld)
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Produkttyp Förvaringsflaska med lock