Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsflaskor med lock
Description
Säkerställ säker centrifugering och lagring av PCR-reagens, restriktionsenzymer och andra biokemiska reagens och prover genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsflaskor med lock. Tillgängliga i storlekarna 0,5 ml och 2,0 ml med frostat skrivområde, har flaskorna utmärkt kemikalieresistens med läckagesäker förslutning.
Funktioner
- Tillverkad av högren polypropensampolymer med utmärkt kemisk beständighet
- Läcksäker skruvförslutning av polyeten med hög densitet
- Centrifugerad till maximalt 13 000 xg
- Temperaturområde: -40 °C till 95 °C Ett helt varv tar bort den ergonomiska stängningen
- RNase/DNas-fri
Beställningsinformation:
Rack 264263 och 270972 är kompatibla med dessa flaskor. Färgkodare tillgängliga: 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
Specifications
Specifications
| Material | PPCO |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 0.9 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 500 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0,5 ml |
| Produktlinje | Nunc |
| Volym (metrisk) Totalt | 0.9 mL |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Show More |