Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas
Produktkod. 10252961
Change view
Mått (LxB):
10.5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Förpackningsstorlek
10252961 13 mm Paket med 500
10746852 24 x 30 mm Paket med 500
10418332 10.5 x 22 mm Paket med 500
11301805 10.5 x 22 mm Paket med 50
10374321 22 x 60 mm Paket med 500
11311805 22 x 60 mm Paket med 50
11321805 13 mm Paket med 50
10459311 15 mm Paket med 500
11331805 15 mm Paket med 50
10672202 22 mm Paket med 500
10130631 25 mm Paket med 500
11351805 25 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10252961 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 174950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9525.00 SEK
    5986.82 SEK / Paket med 500
    Save 3538.18 SEK
    37% Av
I lager
Öka cellvidhäftningen med den hydrofila ytan på dessa täckglas. Vävnadskulturbehandlad och tillgänglig i ett antal former och storlekar.
Förbättra cellfäste och tillväxt på täckglas med den mångsidiga Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas. Dessa cell-culture behandlade täckglas finns i ett antal former och storlekar. Det patenterade polyestermaterialet är mycket resistent mot lösningsmedel (t.ex. xylen, aceton, ättiksyra) och har en mycket låg gaspermeabilitet. Lämplig för cytofärgning, montering, inbäddning eller scintillationsräkning. Rekommenderas inte för faskontrastmikroskopi eller tekniker som involverar fluorescerande fläckar.
  • Cellkulturbehandlad på ena sidan för optimal cellfäste och tillväxt. Behandlad sida vänd mot förpackningsetiketten
  • Motståndskraftig mot vanligt använda lösningsmedel (xylen, aceton, ättiksyra) i de flesta färgningstekniker med vanliga monterings- och inbäddningsmaterial
  • Kan användas med amylacetat i EM beredningar
  • Lämplig för användning vid scintillationsräkning
  • Böjbar med pincett och kan klippas med sax, skalpell eller mikrotom
  • Tänd inte eld för att sterilisera
  • Hantera inte med gummihandskar för att undvika giftiga rester på täckslingorna
  • Autofluorescerande i intervallet 380 nm till 545 nm, inte rekommenderat för fluorescensfärgningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Thermanox Täckglas i plast
Wells 24
Färg Klart
Kulturområde 132 mm²
Beskrivning Rund
Ytbehandling Cellkultur på 1 sida
Material Plast
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
För användning med (applikation) Autofluorescerande i intervallet 380 nm till 545 nm
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (utrustning) 24-brunnars flerbrunnsplatta
Förpackning Täckglas är förpackade med cellodlingssidan mot etiketten
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 50 Pk.
Mått (LxB) 13 mm
Sterilitet Sterila
Kvantitet 50 Pk.
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.