Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas
Produktkod. 10746852
Change view
Mått (LxB):
10.5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) unitSize
10746852 24 x 30 mm Paket med 500
10418332 10.5 x 22 mm Paket med 500
10374321 22 x 60 mm Paket med 500
10252961 13 mm Paket med 500
10459311 15 mm Paket med 500
10672202 22 mm Paket med 500
10130631 25 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10746852 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150067
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka cellvidhäftningen med den hydrofila ytan på dessa täckglas. Vävnadskulturbehandlad och tillgänglig i ett antal former och storlekar.
Förbättra cellfäste och tillväxt på täckglas med den mångsidiga Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Täckglas. Dessa cell-culture behandlade täckglas finns i ett antal former och storlekar. Det patenterade polyestermaterialet är mycket resistent mot lösningsmedel (t.ex. xylen, aceton, ättiksyra) och har en mycket låg gaspermeabilitet. Lämplig för cytofärgning, montering, inbäddning eller scintillationsräkning. Rekommenderas inte för faskontrastmikroskopi eller tekniker som involverar fluorescerande fläckar.
  • Ytbehandling på ena sidan för optimal cellfäste och tillväxt
  • Täckglas går inte sönder när de skärs med skalpell eller mikrotom
  • Strålningssteriliserad
  • 0,2 mm tjocklek
  • Autofluorescerande i området 380 till 545nm
  • Säker och lätt att hantera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Thermanox Täckglas i plast
Färg Clear
Kulturområde 720 mm²
Beskrivning Rektangulär
Ytbehandling Cellkultur på 1 sida
Material Polyester
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
För användning med (applikation) Autofluorescerande i intervallet 380 nm till 545 nm
Förpackning Täckglas är förpackade med cellodlingssidan mot etiketten
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 50 Pk.
Mått (LxB) 24 x 30 mm
Sterilitet Sterila
Kvantitet 50 Pk.
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.