Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportcontainrar
Code produit 10305951
Change view
Click to view available options
Inkluderar:
Skuminsats
Conditionnement:
Paket med 400
Code produit Inkluderar unitSize
10305951 Skuminsats Paket med 400
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10305951 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 362820
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Transportera 10-11mL centrifugrör säkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transportcontainrar.
Transportera 10-11mL centrifugrör säkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transportcontainrar. Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
  • Behållare gjorda av slagkraftig polystyren, polyeten eller polypropen
  • Kepsar av polyeten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Transportbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 10 ml till 11 ml
Certifikat och efterlevnad Transport- och universalbehållare överensstämmer med 95 kPascal-test som beskrivs i UN Packaging Instructions 602/650 för transport av smittsamma ämnen och diagnostiska prover (förutom Kat. nr. 333510, 333511 och 369740)
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Transparent polypropenbehållare
För användning med (applikation) Transporterar 10 till 11 ml centrifugrör
Inkluderar Skuminsats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.