Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Transportcontainrar
BIOPHARMA
Produktkod. 10623262
Change view
Inkluderar:
Centrifugrör med stopp
Skuminsats
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10623262 Centrifugrör med stopp Paket med 400
10305951 Skuminsats Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623262 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 333510
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Transportera 10-11mL centrifugrör säkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transportcontainrar.
Transportera 10-11mL centrifugrör säkert med Thermo Scientific™ Nunc™ Transportcontainrar. Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
  • Behållare gjorda av slagkraftig polystyren, polyeten eller polypropen
  • Kepsar av polyeten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Transportbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 10 ml till 11 ml
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Transparent polypropenbehållare
För användning med (applikation) Transporterar 10 till 11 ml centrifugrör
Inkluderar Centrifugrör med stopp