Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Spärrställ för kryogena rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12586528
Change view
Håller:
1 till 2 ml kryogena rör
2 mL kryogena rör
3,6 till 5 ml kryogena rör
5 ml kryogena rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
12586528 2 mL kryogena rör Paket med 10
12596528 5 ml kryogena rör Paket med 10
12617316 1 till 2 ml kryogena rör Paket med 10
12556528 3,6 till 5 ml kryogena rör Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12586528 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 331825
Förvara rör för automatisk plockning/placering, vätskehantering och andra applikationer med hög genomströmning Nunc Universal Spärrställ för kryogena rör.
Förvara rör för automatisk plockning/placering, vätskehantering och andra applikationer med hög genomströmning med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Spärrställ för kryogena rör. Har ett genomskinligt lock med alternativ för rör i flera storlekar.
  • Icke-steril
Beställningsinformation:
Fall av 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
För användning med (utrustning) För 2mL Cryobank, icke-steril
Håller 2 mL kryogena rör
Kvantitet 10/pk., 10/cs.
Typ Förvaringsställ för kryogent rör (med spärr)