Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Spärrställ för kryogena rör
Beskrivning
Förvara rör för automatisk plockning/placering, vätskehantering och andra applikationer med hög genomströmning med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Spärrställ för kryogena rör. Har ett genomskinligt lock med alternativ för rör i flera storlekar.
- Icke-steril
Beställningsinformation:
Fall av 10
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (utrustning) | För 1-2mL standardkryotuber, icke-sterila |
| Håller | 1 till 2 ml kryogena rör |
| Kvantitet | 10/pk., 10/cs. |
| Typ | Förvaringsställ för kryogent rör (med spärr) |