Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- och transportbehållare med lock
Beskrivning
Förvara och transportera blod, urin, avföring och andra prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- och transportbehållare med lock. Dessa behållare är designade med inre och yttre behållare med hög mekanisk hållfasthet. Kepsar är utformade för att undvika att droppar fäster på ytan, vilket minskar risken för aerosoler. Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
Funktioner
Universalbehållare
- Arbetsvolym: 25 ml
- Ytterfodral finns i transparent eller ogenomskinligt material
- Tillverkad av polystyren med polyetenlock (förutom 374799 som har polystyrenkropp med polyeten, slagkraftig polystyren och lågdensitetspolystyren)
- Finns sterila eller icke-sterila, och med eller utan sked för hantering av fasta och halvfasta prover
- Vissa finns med skrivyta
- Max. RCF testad: 4000
Transportbehållare
- Polypropen med polyetenlock eller slagkraftig polystyren med polyeten
- 374799 består av en universalbehållare med skrivyta och sked i en kompakt transportbehållare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Universalbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Transport och universalbehållare har klarat testet på 95 kPa som beskrivs i FN:s förpackningsinstruktioner 602/650 för transport av smittsamma ämnen och diagnostiska prover. |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Utan sked; Icke steril; PS; Skrivområde |
| Inkluderar | Ingen sked |
| Visa mer |