Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- och transportbehållare med lock
BIOPHARMA
Produktkod. 10504451
Change view
Material:
Polystyren
Polystyren (hög slagkraft)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Märka:
Ingen etikett
Märkt
Inkluderar:
Ingen sked
Sked
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Sterilitet Märka Inkluderar Förpackningsstorlek
10504451 Polystyren Sterila Märkt Ingen sked Paket med 300
10779081 Polystyren Sterila Märkt Sked Paket med 300
10315951 Polystyren Icke-steril Märkt Ingen sked Paket med 300
11351645 Polystyren Sterila Ingen etikett Ingen sked Paket med 300
10356041 Polystyren (hög slagkraft) Icke-steril Ingen etikett Ingen sked Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10504451 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 364246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3075.00 SEK
    2414.76 SEK / Paket med 300
    Save 660.24 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Förvara och transportera blod, urin, avföring och andra prover säkert med dessa universal- och transportbehållare med lock.
Förvara och transportera blod, urin, avföring och andra prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- och transportbehållare med lock. Dessa behållare är designade med inre och yttre behållare med hög mekanisk hållfasthet. Kepsar är utformade för att undvika att droppar fäster på ytan, vilket minskar risken för aerosoler. Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
Funktioner
Universalbehållare
  • Arbetsvolym: 25 ml
  • Ytterfodral finns i transparent eller ogenomskinligt material
  • Tillverkad av polystyren med polyetenlock (förutom 374799 som har polystyrenkropp med polyeten, slagkraftig polystyren och lågdensitetspolystyren)
  • Finns sterila eller icke-sterila, och med eller utan sked för hantering av fasta och halvfasta prover
  • Vissa finns med skrivyta
  • Max. RCF testad: 4000
Transportbehållare
  • Polypropen med polyetenlock eller slagkraftig polystyren med polyeten
  • 374799 består av en universalbehållare med skrivyta och sked i en kompakt transportbehållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universalbehållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Certifikat och efterlevnad Transport och universalbehållare har klarat testet på 95 kPa som beskrivs i FN:s förpackningsinstruktioner 602/650 för transport av smittsamma ämnen och diagnostiska prover.
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Klart
Beskrivning Utan sked; Steril; PS; Skrivområde
Inkluderar Ingen sked
Märka Märkt
RCF-betyg 4000 x g
Kvantitet 50/Pk., 300/Cs.