Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- och transportbehållare med lock
Beskrivning
Förvara och transportera blod, urin, avföring och andra prover säkert med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Universal- och transportbehållare med lock. Dessa behållare är designade med inre och yttre behållare med hög mekanisk hållfasthet. Kepsar är utformade för att undvika att droppar fäster på ytan, vilket minskar risken för aerosoler. Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
Features:
Universal Containers
- Working volume: 25mL
- Outer case available in transparent or opaque material
- Made of polystyrene with polyethylene caps (except 374799 which has polystyrene body with polyethylene, high-impact polystyrene and low density polystyrene)
- Available sterile or nonsterile, and with or without a spoon for handling of solid and semi-solid samples
- Some available with writing area
- Max. RCF tested: 4000
Transport Container
- Polypropylene with polyethylene cap or high-impact polystyrene with polyethylene
- 374799 is comprised of a universal container with writing area and spoon in a compact transport container
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Universal Container with Spoon |
| Förslutning ingår | Yes |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Transport and Universal Containers have passed the 95 kPa test described in UN packaging instructions 602/650 for transport of infectious substances and diagnostic specimens. Universal containers are CE marked. |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Färg | Clear |
| Beskrivning | W/spoon; Sterile; PS; Writing area |
| Inkluderar | Sked |
| Visa mer |