Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal tri-kodade rör
Beskrivning
Använd den automationsvänliga Thermo Scientific™ Nunc™ Universella trikodade rör för att förbättra effektiviteten och genomströmningen av ditt arbetsflöde för provlagring. Rören är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D, 1D linjär och läsbar streckkod med hög kontrast. Trekodade rör är sterila och erbjuds i både rack- och bulkformat. 2D-skruvtoppsrören möter en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov och kan användas i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och lockutrustning.
Använd den automationsvänliga Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes för att förbättra effektiviteten och genomströmningen av ditt provlagringsarbetsflöde. Rören är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D, 1D linjär och läsbar streckkod med hög kontrast. Trekodade rör är sterila och erbjuds i både rack- och bulkformat. 2D-skruvtoppsrören möter en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov och kan användas i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och lockutrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utvändigt gängat universalrör |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1.8 mL |
| Bottenform | Plan |
| Material | Plast |
| Trådstil | Utvändig |
| nr per ärende | Fall på 480 |
| Antal per förpackning | 10 st 48 st |
| Förpackning | Ställ |
| Form | V-botten |
| Visa mer |