Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal tri-kodade rör
Beskrivning
Använd de automationsvänliga Thermo Scientific™ Nunc™ Universal Tri-coded Tubes för att förbättra effektiviteten och genomströmningen i ditt arbetsflöde för provlagring. Rören är gjutna av medicinska hartser och har en permanent, högkontrast 2D, 1D linjär och människoläsbar streckkod. Trikodade rör finns sterila och erbjuds både i rack- och bulkformat. De 2D-skruvtoppsrören uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov och kan användas i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och kondenseringsutrustning.
Skalbart
- Rör och rack är idealiska för både låg-genomströmmnings- och hög-genomströmningsbruk
- Funktionsgraderingar och vit fläck för manuell markering
- Kan användas i traditionella kryolagringslådor tillverkade för 10x10-arrayer
- Yttre gängor begränsar föroreningar
- Automationsvalbar i Universal Latch Rack
Innovativ universell lockdesign
- Enstyckskonstruktion med ingjuten packning
- Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiska kondenseringsverktyg
- Termoplastiskt elastomerpackningsmaterial är kompatibelt med förvaring vid rumstemperatur ner till ångfasen av flytande kväve
Säker spårning
- Permanent bunden, unik 2D-streckkod laseretsad på rörets bas för att säkert identifiera och spåra prover
- 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje rörs 2D-streckkod, registrerar röret i vilken applikation eller databas som helst, eller integreras via flera exportalternativ
- Skanna röret för att få tag på provinformation och identifiera innehållet
- Rören har 1D (linjär) streckkod och är människoläsbara på sidan som matchar 2D-streckkoden på botten av röret
Strikt kvalitetskontroll
- Varje 2D-streckkodad lagringstub skannas för att säkerställa läsbarhet
- Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
- Varje tub har en sterilitetsgarantinivå på 106 och är tillverkad med klass VI-medicinska hårda harser
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Grön |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Bottenform | Plan |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Invändigt |
| Förpackning | 10 påsar med 48 stycken |
| Streckkod | 1D/2D/HR-koder |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |