Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Vertikala förvaringsställ för mikroplattor
Produktkod. 10327812
Change view
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10327812 Naturlig Varje
1 options
Produktkod. 10327812 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 367002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 SEK
    1783.90 SEK / Paket med 1
    Save 646.10 SEK
    26% Av
I lager
Förvara och transportera prover i mikroplattor, djupbrunnsplattor och kryobanksställ säkert och bekvämt med Thermo Scientific™ Nunc™ Vertikala förvaringsställ för mikroplattor.
Förvara och transportera prover i mikroplattor, djupbrunnsplattor och kryobanksställ säkert och bekvämt med Thermo Scientific™ Nunc™ Vertikala förvaringsställ för mikroplattor. Dessa autoklaverbara aluminiumställ är idealiska för lagring av genombibliotek, DNA- och RNA-bibliotek, lagring av föreningar för screening med hög genomströmning.
Funktioner:
  • Justerbara hyllor passar alla platt- eller rörställ
  • Vertikal design optimerar utrymmet i kist- och upprättstående frysar
  • Hållningsklämma håller plattorna säkert på plats
  • Handtag ovanpå för enkel transport
  • Justeringsstången på framsidan säkrar plattorna och möjliggör streckkodsläsning
Anpassningar:
  • 18 lågprofil-mikroplattor
  • 10 standardhöjdsmikroplattor
  • (6) 1 ml djupa brunnsplattor
  • (5) 2 ml djupa brunnsplattor
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc förvaringsställ för mikroplattor, vertikal design med justerbara hyllor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikroplattor
Material Aluminium
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1 st.
Längd (metrisk) 13.5 cm
Längd (engelska) 5,31 tum
Bredd (engelska) 3,74 tum.
Produkttyp Vertikalt mikroplattställ
Array Hold (Håll)
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.