Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Vertikala förvaringsställ för mikroplattor
Produktkod. p-4520830
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10327812
Brand: Thermo Scientific™ 367002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera prover i mikroplattor, djupbrunnsplattor och kryobanksställ säkert och bekvämt med Thermo Scientific™ Nunc™ Vertikala förvaringsställ för mikroplattor.
Förvara och transportera prover i mikroplattor, djupbrunnsplattor och kryobanksställ säkert och bekvämt med Thermo Scientific™ Nunc™ Vertikala förvaringsställ för mikroplattor. Dessa autoklaverbara aluminiumställ är idealiska för lagring av genombibliotek, DNA- och RNA-bibliotek, lagring av föreningar för screening med hög genomströmning.
Funktioner
  • Justerbara hyllor passar alla tallrikar eller rörställ
  • Vertikal design optimerar utrymmet i frysar och frysar
  • Hållarklämma håller plåtarna säkert på plats
  • Handtag på toppen för enkel transport
  • Inriktningsstång på framsidan säkrar plattorna och möjliggör streckkodsavläsning
Rymmer:
  • 18 mikroplattor med låg profil
  • 10 mikroplattor med standardhöjd
  • (6) 1 ml Deep Well Plates
  • (5) 2 ml djupbrunnsplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vertikalt mikroplattställ
Beskrivning Nunc förvaringsställ för mikroplattor, vertikal design med justerbara hyllor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Håller Mikroplattor
Material Aluminium
Form Rektangulär
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Längd (metrisk) 13.5 cm
Längd (engelska) 5,31 tum
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Bredd (engelska) 3,74 tum.
Visa mer Visa mindre
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.