Läs mer
Thermo Scientific™ 384 brunns vit platta, optiskt klar polymerbotten, 10 st
Produktkod. 10060601
Kvantitet:
Fall av 30
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 10060601
Brand: Thermo Scientific™ 142762
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Vit, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock; Typ: Optisk polymerbas
Thermo Scientific™ Nunc Optiska bottenplattor med 384 brunnar är idealiska för mikroskopiska applikationer. De vita mikroplattorna rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens.
Rundade fyrkantiga brunnar ger maximal åtkomst för automater och läsare.
  • Poly-D-Lysine och Collagen beläggning är idealisk för celler med låg vidhäftning eller —tillväxt, den enhetliga beläggningen skapar en positiv laddning på ytan som säkerställer cellvidhäftning, tillväxt och differentiering.
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning och är idealiska för att lägga beläggning i ditt eget labb
  • Övre struktur i polystyren med antingen en #1.5 täckglas eller polystyrenbas
  • Arbetsvolym: 10 till 120 μL
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Med lock
Array 16 x 24
Förpackning 10 Pk., 30 ärenden
Produktlinje Nunc
Färg Vitt
Produkttyp Optisk polymerbas
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 120μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 200μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 30
Antal per förpackning 10
Kvantitet Fall av 30