Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Tja, Nunclon Sfärbehandlad mikroplatta med U-formad botten
BIOPHARMA
Produktkod. p-9045080
Antal per förpackning:
1 mikroplatta
5 mikroplattor
nr per ärende:
50 mikroplattor
8 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 8
Produktkod. 15227905
Brand: Thermo Scientific™ 174925
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
Gör ditt mest värdefulla arbete till ditt bästa arbete. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ MIcroplates har en överlägsen cellkulturyta med demonstrerad prestanda som lyfter stamcells- och cellkulturforskning. Erbjuds i enkel- eller flerrättsformat.
Betydande egenskaper hos Nunclon Sphera kulturyta:
Optimering av sfäroidbildning
  • Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellvidhäftning
  • Stöder många olika celltyper och deras förmåga att generera sfäroider
  • Möjliggör konsekvent, repeterbar celltillväxt
Växande 3D-cancerkulturer
  • Minimerar variabilitet och stöder den konsekventa bildningen av cancersfäroider som simulerar 3D-strukturerna för tumörtillväxt, vilket ger ett bättre modellsystem för att studera tumörcellsprogression och effektivitet av anticancermedel in vitro
Främjar bildandet av embryoidkroppar (EB)
  • Uppvisar överlägsen kvalitet för embryoid kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
  • Resulterande celler som kan differentiera sig till alla tre groddskikten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunclon Sphera 96U-brunnsplatta, låda med 8 st
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 300μ L
Typ Mikroplatta
Kvantitet 8/Cs.
Antal per förpackning 1 mikroplatta
nr per ärende 8 mikroplattor
Färg Klart
Ytbehandling Nunclon Sfärbehandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 96
Certifikat och efterlevnad Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10-6 ; ANSI/SBS 1-2004
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Förpackning 1/pack, 8/fodral
Well Shape U