Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Låg-fästande rätter
Beskrivning
Med den superlåga cellfästytan, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Tallrikar och fat främjar konsekvent 3D-sfäroider och organoidkultur, vilket hjälper dig med cancersfäroidbildning och stamcellsdifferentiering för sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.
Optimerad prestanda för 3D-cellkultur
- Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellfästning
- Stöder många olika celltyper för att generera sfäroider
- Främjar konsekvent bildning av cancersfäroider som simulerar de tredimensionella strukturerna av tumörtillväxt
- Visar överlägsen kvalitet för embryoida kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
- Bevisad effektivitet för att stödja långvarig organoidodling
Certifikat och efterlevnad
- Fri från animaliskt ursprung
- Icke-pyrogen: Endotoxintestat (0,5 EU/ml)
- Biologiskt inert: USP biologisk reaktivitetsklass VI
- Hög sterilitetsnivå: SAL 10-6, sterilisering av etylenoxidgas
- Hållbarhet: 4 år från tillverkningsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunclon Sphera 90 mm parabol |
| Kulturområde | 56,7 cm2 |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |
| Kvantitet | 5/Pk., 20/Cs. |
| Ytbehandling | Nunclon Sphera |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10 -6 |
| Produktlinje | Nunclon Sphera |
| Well Shape | Rund |
Hållbarhet
- 4 år