Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Disk
BIOPHARMA
Produktkod. 15267905
Kulturområde:
1,9 cm2
21,5 cm2
3,8 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
9,6 cm2
Kvantitet:
Fall av 20
Fall av 7
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 7
Produktkod. 15267905
Brand: Thermo Scientific™ 174931
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en överlägsen cellkulturyta med demonstrerad prestanda som lyfter stamcells- och cellkulturforskning.
Med den superlåga cellfästytan, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Tallrikar och fat främjar konsekvent 3D-sfäroider och organoidkultur, vilket hjälper dig med cancersfäroidbildning och stamcellsdifferentiering för sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.
Betydande egenskaper hos Nunclon Sphera kulturyta:
Optimering av sfäroidbildning
  • Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellvidhäftning
  • Stöder många olika celltyper och deras förmåga att generera sfäroider
  • Möjliggör konsekvent, repeterbar celltillväxt
Växande 3D-cancerkulturer
  • Minimerar variabilitet och stöder den konsekventa bildningen av cancersfäroider som simulerar 3D-strukturerna för tumörtillväxt, vilket ger ett bättre modellsystem för att studera tumörcellsprogression och effektivitet av anticancermedel in vitro
Främjar bildandet av embryoidkroppar (EB)
  • Uppvisar överlägsen kvalitet för embryoid kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
  • Resulterande celler som kan differentiera sig till alla tre groddskikten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunclon Sphera 12-brunnars platta, etui om 7
Kulturområde 3,8 cm2
Typ Multiwell Tallrik
Kvantitet Fall av 7
Antal per förpackning 1
nr per ärende 7
Ytbehandling Nunclon Sphera
Sterilitet Sterila
Antal Wells 12
Certifikat och efterlevnad Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10 -6
Hållbarhet
  • 4 år