Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Disk
Kulturområde:
1,9 cm2
21,5 cm2
3,8 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
9,6 cm2
Kvantitet:
Fall av 20
Fall av 7
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 7
Beskrivning
Med den superlåga cellfästytan, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Tallrikar och fat främjar konsekvent 3D-sfäroider och organoidkultur, vilket hjälper dig med cancersfäroidbildning och stamcellsdifferentiering för sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.
Betydande egenskaper hos Nunclon Sphera kulturyta:
Optimering av sfäroidbildning
- Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellvidhäftning
- Stöder många olika celltyper och deras förmåga att generera sfäroider
- Möjliggör konsekvent, repeterbar celltillväxt
Växande 3D-cancerkulturer
- Minimerar variabilitet och stöder den konsekventa bildningen av cancersfäroider som simulerar 3D-strukturerna för tumörtillväxt, vilket ger ett bättre modellsystem för att studera tumörcellsprogression och effektivitet av anticancermedel in vitro
Främjar bildandet av embryoidkroppar (EB)
- Uppvisar överlägsen kvalitet för embryoid kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
- Resulterande celler som kan differentiera sig till alla tre groddskikten
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunclon Sphera 6-brunnars platta, 7 st |
| Kulturområde | 9,6 cm2 |
| Typ | Multiwell Tallrik |
| Kvantitet | Fall av 7 |
| Antal per förpackning | 1 |
| nr per ärende | 7 |
| Ytbehandling | Nunclon Sphera |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 6 |
| Certifikat och efterlevnad | Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10 -6 |
Hållbarhet
- 4 år