Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Låg-fästande rätter
Produktkod. 15297905
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
35 mm
60 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15297905 60 mm Paket med 20
15287905 35 mm Paket med 20
15207915 90 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15297905 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 174944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4240.00 SEK
    3115.82 SEK / Paket med 20
    Save 1124.18 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en överlägsen cellkulturyta med demonstrerad prestanda som lyfter stamcells- och cellkulturforskning.
Med den superlåga cellfästytan, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Tallrikar och fat främjar konsekvent 3D-sfäroider och organoidkultur, vilket hjälper dig med cancersfäroidbildning och stamcellsdifferentiering för sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.
Optimerad prestanda för 3D-cellkultur
  • Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellfästning
  • Stöder många olika celltyper för att generera sfäroider
  • Främjar konsekvent bildning av cancersfäroider som simulerar de tredimensionella strukturerna av tumörtillväxt
  • Visar överlägsen kvalitet för embryoida kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
  • Bevisad effektivitet för att stödja långvarig organoidodling
Certifikat och efterlevnad
  • Fri från animaliskt ursprung
  • Icke-pyrogen: Endotoxintestat (0,5 EU/ml)
  • Biologiskt inert: USP biologisk reaktivitetsklass VI
  • Hög sterilitetsnivå: SAL 10-6, sterilisering av etylenoxidgas
  • Hållbarhet: 4 år från tillverkningsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunclon Sphera 60 mm parabol
Kulturområde 21,5 cm2
Typ Cellodlingsskål
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Kvantitet Fall av 20
Antal per förpackning 5 Pk.
nr per ärende 20/Cs.
Ytbehandling Nunclon Sphera
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10 -6
Produktlinje Nunclon Sphera
Well Shape Rund
Visa mer Visa mindre
Hållbarhet
  • 4 år