Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolvar
BIOPHARMA
Produktkod. 15217915
Change view
Kulturområde:
25 cm²
75 cm²
Förpackningsstorlek:
Paket med 18
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Förpackningsstorlek
15217915 25 cm² Paket med 18
15227915 75 cm² Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15217915 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 174951
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en överlägsen cellkulturyta med demonstrerad prestanda som lyfter stamcells- och cellkulturforskning.
Med den superlåga cellfästytan, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolvar främjar konsekvent 3D-sfäroider och odling av organoider, vilket hjälper dig med cancersfäroidbildning och stamcellsdifferentiering för sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.
Betydande egenskaper hos Nunclon Sphera kulturyta:
Optimering av sfäroidbildning
  • Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellvidhäftning
  • Stöder många olika celltyper och deras förmåga att generera sfäroider
  • Möjliggör konsekvent, repeterbar celltillväxt
Växande 3D-cancerkulturer
  • Minimerar variabilitet och stöder den konsekventa bildningen av cancersfäroider som simulerar 3D-strukturerna för tumörtillväxt, vilket ger ett bättre modellsystem för att studera tumörcellsprogression och effektivitet av anticancermedel in vitro
Främjar bildandet av embryoidkroppar (EB)
  • Uppvisar överlägsen kvalitet för embryoid kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
  • Resulterande celler som kan differentiera sig till alla tre groddskikten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10 -6
Beskrivning T25 Nunclon Sphera EasYFlask , fall av 18
nr per ärende 18
Antal per förpackning 6
Ytbeläggning Nunclon Sphera
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Filtrera
Kulturområde 25 cm²