Läs mer
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolvar
Beskrivning
Med den superlåga cellfästytan, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolvar främjar konsekvent 3D-sfäroider och odling av organoider, vilket hjälper dig med cancersfäroidbildning och stamcellsdifferentiering för sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.
Betydande egenskaper hos Nunclon Sphera kulturyta:
Optimering av sfäroidbildning
- Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellvidhäftning
- Stöder många olika celltyper och deras förmåga att generera sfäroider
- Möjliggör konsekvent, repeterbar celltillväxt
Växande 3D-cancerkulturer
- Minimerar variabilitet och stöder den konsekventa bildningen av cancersfäroider som simulerar 3D-strukturerna för tumörtillväxt, vilket ger ett bättre modellsystem för att studera tumörcellsprogression och effektivitet av anticancermedel in vitro
Främjar bildandet av embryoidkroppar (EB)
- Uppvisar överlägsen kvalitet för embryoid kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
- Resulterande celler som kan differentiera sig till alla tre groddskikten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10 -6 |
| Beskrivning | T75 Nunclon Sphera EasYFlask , fall av 24 |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Ytbeläggning | Nunclon Sphera |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Filtrera |
| Kulturområde | 75 cm² |