Läs mer
Thermo Scientific™ 96-brunnsplatta, Sphera lågfästyta
Beskrivning
Gör ditt mest värdefulla arbete till ditt bästa arbete. Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Mikroplattor har en överlägsen cellkulturyta med demonstrerad prestanda som lyfter stamcells- och cellkulturforskning. Erbjuds i runda och flatbottnade 96-brunnars format.
Betydande egenskaper hos Nunclon Sphera kulturyta:
Optimering av sfäroidbildning
- Tillåter celler att växa i suspension med praktiskt taget ingen cellvidhäftning
- Stöder många olika celltyper och deras förmåga att generera sfäroider
- Möjliggör konsekvent, repeterbar celltillväxt
Växande 3D-cancerkulturer
- Minimerar variabilitet och stöder den konsekventa bildningen av cancersfäroider som simulerar 3D-strukturerna för tumörtillväxt, vilket ger ett bättre modellsystem för att studera tumörcellsprogression och effektivitet av anticancermedel in vitro
Främjar bildandet av embryoidkroppar (EB)
- Uppvisar överlägsen kvalitet för embryoid kroppsbildning av pluripotenta stamceller med minimal spontan differentiering
- Resulterande celler som kan differentiera sig till alla tre groddskikten
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 400μ l |
| Typ | Mikroplatta |
| Kvantitet | Fall av 8 |
| Färg | Klart |
| Ytbehandling | Nunclon Sfärbehandlad |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal Wells | 96 |
| Certifikat och efterlevnad | Fri från animaliskt ursprung; icke-pyrogen, endotoxin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklass VI; SAL 10-6 ; ANSI/SBS 1-2004 |
| Array | 8 x 12 |
| Visa mer |