Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 12 %, 1,0 mm
Produktkod. 12060166
Change view
Wells:
1-brunn
10-brunn
12-brunn
15-brunn
17-brunn
2D-brunn
Kvantitet:
10 geler/låda
2 geler/låda
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Kvantitet Förpackningsstorlek
12060166 12-brunn 10 geler/låda Paket med 10
12080166 1-brunn 10 geler/låda Paket med 10
12090166 2D-brunn 10 geler/låda Paket med 10
12817582 10-brunn 2 geler/låda Varje
12050166 10-brunn 10 geler/låda Paket med 10
12590137 12-brunn 2 geler/låda Paket med 2
12070166 15-brunn 10 geler/låda Paket med 10
12000176 17-brunn 10 geler/låda -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12060166 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP0342BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1992.00 SEK
    1673.65 SEK / Paket med 10
    Save 318.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda innehållande 10 geler
NuPAGE™ Novex™ 12% Bis-Tris Gels är förgjutna polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden.
NuPAGE™ Novex™ 12% Bis-Tris Gels är förgjutna polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-Glycin geler, NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE™ Novex™ Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Funktioner av NuPAGE Bis-Tris geler:
• Bättre proteinintegritetsoptimerad —provberedningsprocess bevarar dina proteiner
•Stort utbud av molekylviktsseparation välj rätt gel —och löpbuffert för att få optimal separation av dina proteiner
•Snabbare körtider gör att —dina proteiner separeras på så lite som 35 minuter
•Längre hållbarhet NuPAGE —Bis-Tris geler kan förvaras i minst 12 månader i rumstemperatur
Välj rätt NuPAGE Bis-Tris gel för din proteinseparation Få optimal
separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. NuPAGE Bis-Tris proteingeler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% och en 4 12–% gradient. Geler finns i två storlekar: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) och antingen 1,0 mm (mini- och midi-geler) eller 1,5 mm (endast minigelformat) i tjocklek. NuPAGE Bis-Tris geler finns också i flera brunnsformat.
NuPAGE Bis-Tris geler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning, använd NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Provreduktionsmedel (NP0004). Använda NuPAGE Antioxidant (NP0005) i löpbufferten för att bibehålla det reducerade tillståndet hos proteinerna under löpningen och för att tillåta maximal bandskärpa. Gelerna kan köras med hjälp av NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) för att bättre lösa upp små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) för att lösa upp medelstora till stora proteiner.
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000) eller XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB210010).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Rekommenderad förvaring
Store at 4° to 25°C. Do not freeze. Shelf life is 12 months.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 12%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Rekommenderade applikationer Denaturerande
Provladdningsvolym upp till 20μ L
Separationsintervall 3,5 till 80 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 12-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler/låda
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvara vid 4 –25 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje NuPAGE
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank