Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Mini Protein Gels, 3 till 8 %, 1,0 1,–5 mm
Description
Includes
En låda med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetatproteingeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. De är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar de denaturerande eller naturliga förhållandena i det traditionella laemmli-systemet. Den unika buffertformuleringen bibehåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av högmolekylära proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
Funktioner av NuPAGE Tris-acetat geler:
• Högupplösta —geler erbjuder optimal separation av högmolekylära proteiner
• Processen för beredning av prover med bättre proteinintegritet —har optimerats för att hjälpa till att bevara proteiner
•Längre självlivsgeler —kan lagras i minst
åtta månader. Välj rätt NuPAGE Tris-Acetate gel för din proteinseparation
Få optimal separation av dina högmolekylära proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. NuPAGE Tris-acetatproteingeler kommer i en polyakrylamidkoncentration på 7% och en 3 8–% gradient. Geler finns i två storlekar: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) och antingen 1,0 mm (mini- och midi-geler) eller 1,5 mm (endast minigelformat) i tjocklek. NuPAGE Tris-acetatgeler finns också i flera brunnsformat. Minigeler kan köras med vår XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) eller Mini Gel Tank (A25977). Midi-geler kan köras med vår XCell4 SureLock Midi-Cell (WR01000) eller bekvämt med Bio-Rad Criterion™ Cell med hjälp av våra adaptrar (WA0999).
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
NuPAGE Tris-acetatproteingeler innehåller inte SDS och kan användas för att separera proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer (LA0041). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda NuPAGE Transferbuffert (NP00061) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Order Info
Fraktskick: Våt is
Specifications
Specifications
| Gel Procent | 3 till 8 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1,5 mm |
| Gel typ | Tris-acetat |
| Rekommenderade applikationer | Denaturerande, infödd |
| Provladdningsvolym | Upp till 25μ L |
| Separationsintervall | 36 till 500 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande, infödd |
| Wells | 15-brunn |
| Separationssätt | Molekylvikt |
| Show More |