Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4 12–%, 1,0 1,–5 mm
Produktkod. 10247002
Change view
Wells:
1-brunn
10-brunn
12-brunn
15-brunn
17-brunn
2D-brunn
9-brunn
IPG-brunn
Gel Tjocklek:
1,0 mm
1,5 mm
Kvantitet:
10 geler (1 låda)
2 geler (1 låda)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Gel Tjocklek Kvantitet Förpackningsstorlek
10247002 12-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) Varje
12080156 1-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) -
12090156 2D-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) Paket med 10
12000166 9-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) Paket med 10
12313623 10-brunn 1,0 mm 2 geler (1 låda) Varje
10472322 10-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) Varje
12343623 10-brunn 1,5 mm 2 geler (1 låda) Varje
12020166 10-brunn 1,5 mm 10 geler (1 låda) Paket med 10
12323623 12-brunn 1,0 mm 2 geler (1 låda) Varje
12333623 15-brunn 1,0 mm 2 geler (1 låda) Varje
10338442 15-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) Varje
12353623 15-brunn 1,5 mm 2 geler (1 låda) Varje
12030166 15-brunn 1,5 mm 10 geler (1 låda) Paket med 10
12827582 17-brunn 1,0 mm 2 geler (1 låda) Varje
10780345 17-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) Varje
12010166 IPG-brunn 1,0 mm 10 geler (1 låda) Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10247002 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP0322BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1972.00 SEK
    1597.65 SEK / Paket med 10
    Save 374.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Funktioner av NuPAGE Bis-Tris geler:
• Bättre proteinintegritetsoptimerad —provberedningsprocess bevarar dina proteiner
•Stort utbud av molekylviktsseparation välj rätt gel —och löpbuffert för att få optimal separation av dina proteiner
•Snabbare körtider gör att —dina proteiner separeras på så lite som 35 minuter
•Längre hållbarhet NuPAGE —Bis-Tris geler kan förvaras i minst 12 månader i rumstemperatur
Välj rätt NuPAGE Bis-Tris gel för din proteinseparation Få optimal
separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. NuPAGE Bis-Tris proteingeler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% och en 4 12–% gradient. Geler finns i två storlekar: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) och antingen 1,0 mm (mini- och midi-geler) eller 1,5 mm (endast minigelformat) i tjocklek. NuPAGE Bis-Tris geler finns också i flera brunnsformat.
NuPAGE Bis-Tris geler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning, använd NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Provreduktionsmedel (NP0004). Använda NuPAGE Antioxidant (NP0005) i löpbufferten för att bibehålla det reducerade tillståndet hos proteinerna under körningen och för att tillåta maximal bandskärpa. Gelerna kan köras med hjälp av NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) för att bättre lösa upp små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) för att lösa upp medelstora till stora proteiner.
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000) eller XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1,0 mm
Gel typ Bis-Tris
Rekommenderade applikationer Denaturerande
Provladdningsvolym upp till 20μ L
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 12-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvara vid 4 –25 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje NuPAGE
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.