Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Mini Protein Gels, 7%, 1,0 1,–5 mm
Produktkod. 12065655
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Gel Tjocklek:
1,0 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12065655
Brand: Invitrogen™ EA0358BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda med 10 geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetatproteingeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. De är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar de denaturerande eller naturliga förhållandena i det traditionella laemmli-systemet.
Invitrogen NuPAGE Tris-acetatproteingeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt. De är högpresterande polyakrylamidgeler som simulerar de denaturerande eller naturliga förhållandena i det traditionella laemmli-systemet. Den unika buffertformuleringen bibehåller ett lågt drift-pH under elektrofores, vilket resulterar i överlägsen upplösning av högmolekylära proteiner jämfört med traditionella Tris-glycin SDS-PAGE-geler.
Funktioner av NuPAGE Tris-acetat geler:
Högupplösta —geler erbjuder optimal separation av högmolekylära proteiner
• Processen för beredning av prover med bättre proteinintegritet —har optimerats för att hjälpa till att bevara proteiner
Längre självlivsgeler —kan lagras i minst
åtta månader. Välj rätt NuPAGE Tris-Acetate gel för din proteinseparation
Få optimal separation av dina högmolekylära proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. NuPAGE Tris-acetatproteingeler kommer i en polyakrylamidkoncentration på 7% och en 3 8–% gradient. Geler finns i två storlekar: mini (8 cm x 8 cm) eller midi (8,7 cm x 13,3 cm) och antingen 1,0 mm (mini- och midi-geler) eller 1,5 mm (endast minigelformat) i tjocklek. NuPAGE Tris-acetatgeler finns också i flera brunnsformat. Minigeler kan köras med vår XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) eller Mini Gel Tank (A25977). Midi-geler kan köras med vår XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100) eller bekvämt med Bio-Rad Criterion™ Cell med hjälp av våra adaptrar (WA0999).
Kör dina proteiner i naturlig eller denaturerad form
NuPAGE Tris-acetatproteingeler innehåller inte SDS och kan användas för att separera proteiner i naturlig eller denaturerad form. För denaturerade proteiner rekommenderar vi att du använder NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer (LA0041). För inhemska proteiner rekommenderar vi att du använder Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) och Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
För överföring av proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda NuPAGE Transferbuffert (NP00061) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 7%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1,5 mm
Gel typ Tris-acetat
Rekommenderade applikationer Denaturerande, infödd
Provladdningsvolym Upp till 37μ L
Separationsintervall 36 till 500 kDa
Separationstyp Denaturerande, infödd
Wells 10-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 10 geler/låda
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm