Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 10 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Beskrivning
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler, WedgeWell-format är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Invitrogen NuPAGE Proteingeler i Bis-Tris WedgeWell-format är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Produktegenskaper
- Bättre proteinintegritetsoptimerad —provberedningsprocess bevarar dina proteiner
- Snabbare körtider —gör att dina proteiner separeras på så lite som 30 minuter
- Längre hållbarhet —NuPAGE Bis-Tris geler kan förvaras i 12 månader i rumstemperatur
- Kilformade brunnar —för enklare provladdning och upp till två gånger högre provvolym
Välj rätt NuPAGE Bis-Tris gel för din proteinseparation
NuPAGE Bis-Tris geler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning, använd NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Provreduktionsmedel (NP0004). NuPAGE Antioxidant (NP0005) kan tillsättas till löpbufferten för att bibehålla det reducerade tillståndet hos proteinerna under körningen, vilket möjliggör maximal bandskärpa om så önskas. Gelerna kan köras med hjälp av NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) för att bättre lösa upp små proteiner med en snabbare körtid eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) för att lösa upp medelstora till stora proteiner.
NuPAGE WedgeWell Bis-Tris Midi-geler kan köras i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100).
För överföring av proteiner till ett membran kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001). Alternativt kan traditionell våtöverföring utföras med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001) med NuPAGE Överföringsbuffert (NP00061).
Bekväm att använda
NuPAGE Bis-Tris WedgeWell-formatgeler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 –25 °C. Får ej frysas. |
| Gel Procent | 10% |
| Gel storlek | Midi |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Provladdningsvolym | Upp till 100μ L |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 12 + 2-brunn |
| Separationssätt | Molekylvikt |
| Visa mer |