Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 4 till 12 %, 1,0 mm, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 30131799
Change view
Wells:
12 + 2-brunn
20-brunn
26-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30131799 12 + 2-brunn
30131062 20-brunn
30131893 26-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30131799 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WBT41212BOX
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler, WedgeWell-format är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler, WedgeWell-format är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Invitrogen NuPAGE Proteingeler i Bis-Tris WedgeWell-format är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Produktegenskaper
  • Bättre proteinintegritetsoptimerad —provberedningsprocess bevarar dina proteiner
  • Snabbare körtider —gör att dina proteiner separeras på så lite som 30 minuter
  • Längre hållbarhet —NuPAGE Bis-Tris geler kan förvaras i 12 månader i rumstemperatur
  • Kilformade brunnar —för enklare provladdning och upp till två gånger högre provvolym
Välj rätt NuPAGE Bis-Tris gel för din proteinseparation
NuPAGE Bis-Tris geler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning, använd NuPAGE LDS Sample Buffer (NP0007) och NuPAGE Provreduktionsmedel (NP0004). NuPAGE Antioxidant (NP0005) kan tillsättas till löpbufferten för att bibehålla det reducerade tillståndet hos proteinerna under körningen, vilket möjliggör maximal bandskärpa om så önskas. Gelerna kan köras med hjälp av NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) för att bättre lösa upp små proteiner med en snabbare körtid eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) för att lösa upp medelstora till stora proteiner.
NuPAGE WedgeWell Bis-Tris Midi-geler kan köras i SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100).
För överföring av proteiner till ett membran kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001). Alternativt kan traditionell våtöverföring utföras med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001) med NuPAGE Överföringsbuffert (NP00061).
Bekväm att använda
NuPAGE Bis-Tris WedgeWell-formatgeler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 –25 °C. Får ej frysas.
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Provladdningsvolym Upp till 100μ L
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 12 + 2-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Rumstemperatur
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm
Produktlinje NuPAGE
För användning med (utrustning) SureLock Tandem Midi Gel Tank