Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Midi Protein Gels, 8 %, 1,0 mm
Produktkod. 30088582
Change view
Wells:
12 + 2-brunn
26-brunn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30088582 26-brunn
30087557 12 + 2-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30088582 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer WG1003BX10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler som ger bred molekylviktsproteinseparation med hög upplösning och provintegritet. Dessa prefabricerade geler är idealiska för applikationer där proteinintegritet är avgörande. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är viktig.
Funktioner av NuPAGE Bis-Tris geler inkluderar:
  • Bättre proteinintegritetsoptimerad —provberedningsprocess bevarar proteiner
  • Breda intervall av molekylviktsseparation —välj rätt gel och löpbuffert för optimal separation av dina proteiner
  • Snabbare körtider —gör att dina proteiner separeras på så lite som 35 minuter
  • Längre hållbarhet —förvaras i minst 12 månader i rumstemperatur
Välj rätt NuPAGE Bis-Tris gel för din proteinseparation
Få optimal separation av dina proteiner genom att välja rätt kombination av gel och löpbuffert. NuPAGE Bis-Tris proteingeler finns i fyra polyakrylamidkoncentrationer: 8%, 10%, 12% och en 4 12–% gradient. Geler finns i två storlekar: mini (8 x 8 cm) eller midi (8,7 x 13,3 cm) och antingen 1,0 mm (mini- och midi-geler) eller 1,5 mm (endast minigelformat) i tjocklek. NuPAGE Bis-Tris geler finns också i flera brunnsformat.
NuPAGE Bis-Tris geler är formulerade för denaturerande gelelektroforesapplikationer. För optimal provberedning, använd NuPAGE LDS-provbuffert (kat. nr. NP0007) och NuPAGE Provreduktionsmedel (NP0004). Använda NuPAGE Antioxidant (NP0005) i löpbufferten för att bibehålla det reducerade tillståndet hos proteinerna under körningen och för att tillåta maximal bandskärpa. Gelerna kan köras med hjälp av NuPAGE MES SDS Running Buffer (NP0002) för att bättre lösa upp små proteiner eller NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (NP000102) för att lösa upp medelstora till stora proteiner.
NuPAGE Bis-Tris Midi geler kan användas med XCell SureLock Midi Cell gelapparater (WR0100) eller med Bio-Rad Criterion Cell med hjälp av våra adaptrar (WA0999).
För överföring av proteiner till ett membran kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Power Blotter eller snabb torröverföring med iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001). Alternativt kan traditionell våtöverföring utföras med hjälp av Bio-Rad Kriterium Cell och NuPAGE Överföringsbuffert (NP00061).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C till 25 °C. Får ej frysas.
Gel Procent 8%
Gel storlek Midi
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Provladdningsvolym Upp till 15μ L
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 26-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Rumstemperatur
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 13 cm
Produktlinje NuPAGE
För användning med (utrustning) XCell4 SureLock Midi-cell
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.