Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Resupply Pack, 4 till 12 %
Produktkod. 30055687
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30055687 10-brunn
30055421 12-brunn
30055698 15-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30055687 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP032ARS10
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack effektiviserar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade minigeler, löpbuffert och proteinstegar.
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack effektiviserar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade minigeler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Bis-Tris geler erbjuder högupplöst separation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls i en neutral pH-miljö. Designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden, de är idealiska för proteinsekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Med en lång hållbarhet på 16 månader och strikt QC-process är detta paket en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack innehåller:
  • NuPAGE Bis-Tris geler (10 lådor, 100 geler)
  • NuPAGE MES Running Buffer för 100 gelkörningar, 20X (4 flaskor, Kat.nr NP0002)
  • PageRuler Plus förfärgad proteinstege för 100 gelkörningar, 10 till 250 kDa (kat. nr. 26619)
Om NuPAGE Geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Deras neutrala pH-miljö är nyckeln till att minimera proteinmodifieringar, vilket gör dem idealiska för applikationer där bibehållande av proteinintegritet är avgörande, såsom sekvensering och masspektrometri. Dessa geler erbjuder snabb proteinseparation och ger resultat på så lite som 35 minuter. Dessutom bidrar deras långa hållbarhet på 16 månader vid rumstemperatur till deras praktiska och bekvämlighet, vilket gör dem till ett utmärkt val för dagligt laboratoriebruk.
Separation
För löpning Invitrogen proteingeler, har du flexibiliteten att använda antingen Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-Cell (EI0001). Båda systemen är designade för att ge optimal prestanda. Mini Gel Tanks unika sida-vid-sida-design erbjuder effektiv och bekväm elektrofores för både prefabricerade och SureCast handgjorda minigeler. Alternativt XCell SureLock Mini-Cell tillåter snabb, enkel och läckagefri körning av minigeler, utan behov av några klämmor. Denna kompatibilitet ger dig friheten att välja det bästa verktyget för dina specifika laboratorie- och experimentkrav. Dessutom är Mini Gel Tank lätt tillgänglig genom Invitrogen Precast Gel Welcome Packs tillsammans med både provbuffert och reduktionsmedel, vilket ger en allt-i-ett-lösning för dina elektroforesbehov.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • NuPAGE Bis-Tris geler, 10 x 10 geler
• NuPAGE MES Running Buffer (20X), 4 flaskor
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege (10 till 250 kDa)
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel typ Bis-Tris
Separering av Protein
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 10-brunn
Kvantitet 1 Kit
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank