Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris Resupply Pack, 4 till 12 %
Beskrivning
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack effektiviserar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade minigeler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Bis-Tris geler erbjuder högupplöst separation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls i en neutral pH-miljö. Designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden, de är idealiska för proteinsekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Med en lång hållbarhet på 16 månader och strikt QC-process är detta paket en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack innehåller:
- NuPAGE Bis-Tris geler (10 lådor, 100 geler)
- NuPAGE MES Running Buffer för 100 gelkörningar, 20X (4 flaskor, Kat.nr NP0002)
- PageRuler Plus förfärgad proteinstege för 100 gelkörningar, 10 till 250 kDa (kat. nr. 26619)
Om NuPAGE Geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Deras neutrala pH-miljö är nyckeln till att minimera proteinmodifieringar, vilket gör dem idealiska för applikationer där bibehållande av proteinintegritet är avgörande, såsom sekvensering och masspektrometri. Dessa geler erbjuder snabb proteinseparation och ger resultat på så lite som 35 minuter. Dessutom bidrar deras långa hållbarhet på 16 månader vid rumstemperatur till deras praktiska och bekvämlighet, vilket gör dem till ett utmärkt val för dagligt laboratoriebruk.
Separation
För löpning Invitrogen proteingeler, har du flexibiliteten att använda antingen Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-Cell (EI0001). Båda systemen är designade för att ge optimal prestanda. Mini Gel Tanks unika sida-vid-sida-design erbjuder effektiv och bekväm elektrofores för både prefabricerade och SureCast handgjorda minigeler. Alternativt XCell SureLock Mini-Cell tillåter snabb, enkel och läckagefri körning av minigeler, utan behov av några klämmor. Denna kompatibilitet ger dig friheten att välja det bästa verktyget för dina specifika laboratorie- och experimentkrav. Dessutom är Mini Gel Tank lätt tillgänglig genom Invitrogen Precast Gel Welcome Packs tillsammans med både provbuffert och reduktionsmedel, vilket ger en allt-i-ett-lösning för dina elektroforesbehov.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • NuPAGE Bis-Tris geler, 10 x 10 geler • NuPAGE MES Running Buffer (20X), 4 flaskor • PageRuler Plus förfärgad proteinstege (10 till 250 kDa) |
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Separering av | Protein |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 15-brunn |
| Kvantitet | 1 Kit |
| För användning med (utrustning) | Mini Gel-tank |