Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris välkomstpaket, 4 till 12 %
Beskrivning
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagenser som du behöver för att börja använda Mini Gel Tank. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket innehåller:
• Mini Gel Tank (A25977)
• NuPAGE Bis-Tris mini geler (2 lådor, 20 geler)
• NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (NP0007)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen Novex , NuPAGE , och Bolt mini geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om NuPAGE Bis-Tris geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också NuPAGE geler för optimala resultat under daglig användning.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot-modulen (B1000). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsenhet (IB21001).
Garanti
Upp till 12 månader
Specifikationer
Specifications
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Wells | 10-brunn |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. utrustning |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |