Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Bis-Tris välkomstpaket och miniblotmoduler, 4 12 –%
Beskrivning
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket och miniblotmoduler tillhandahåller allt som behövs NuPAGE geler och buffertar som behövs för att börja använda Mini Gel Tank plus två Mini Blot-moduler för våt överföring. Mini Gel Tank är kompatibel med alla Invitrogen prefabricerade och handgjutna proteingeler inklusive Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning eller upp till två Mini Blot-moduler för våtöverföring. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning.
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket innehåller:
• Mini geltank (kat. nr. A25977)
• NuPAGE Bis-Tris mini geler (2 lådor, 20 geler)
• NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (kat. nr. NP0002)
• NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (kat. nr. NP0007)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (kat.nr NP0009)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (kat.nr. 26619)
• 2 x Mini Blot-moduler (kat.nr B1000)
Om Mini Gel Tank
Mini Gel Tank är kompatibel med Novex geler, NuPAGE geler och Bolt Bis-Tris Plus geler. Varje Mini Gel Tank kan rymma upp till två geler per körning. Den unika tankdesignen möjliggör bekväm gelladdning sida vid sida och förbättrad visning under användning.
Om NuPAGE Bis-Tris geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också NuPAGE geler för optimala resultat under daglig användning.
Transfer
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (kat. nr. NP0006) för traditionell våtöverföring med Mini Blot-modulen (Kat. nr. B1000).
Om Mini Blot Module
Mini Blot Module är en våtöverföringsenhet som uteslutande används med Mini Gel Tank. Tanken rymmer en blot-modul per kammare, eller två blot-moduler totalt med sida-vid-sida-layouten. Mini Blot-modulen är kompatibel med alla Invitrogen minigeler (fläckstorlek: 8,5 x 8 cm). Blottmodulen rymmer en minigel per våt överföring. Den universella anslutningen och den gjutna packningen gör modulen lätt att använda, medan den inre kärnan av modulen tillåter användning av mindre metanolbaserad överföringsbuffert per våt överföring (250 ml per gel). Vid rekommenderade förhållanden och konstant spänning kan proteiner överföras till nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vanligtvis inom 30 till 60 minuter.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Separationssätt | Denaturerande |
| Antal Wells | 15-brunn |
| Kvantitet | 1 kit |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |