Läs mer
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell välkomstpaket, 4 till 12 %
Produktkod. 17749893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
17749893 12-brunn Varje
17739893 10-brunn -
17759893 15-brunn -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17749893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer NP032E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6690.00 SEK
    6154.65 SEK / Paket med 1
    Save 535.35 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagens du behöver för att börja använda XCell SureLock Mini-cell.
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagens du behöver för att börja använda XCell SureLock Mini-cell. De XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt mini-protein gelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler.
NuPAGE Bis-Tris Welcome Pack innehåller:
  • XCell SureLock Mini-cell (EI0001)
  • NuPAGE Bis-Tris mini-gels (2 lådor, 20 geler)
  • NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
  • MES och MOPS Running Buffer, Powder (NP000105, NP000205)
  • NuPAGE LDS-samplingsbuffert, 4X (NP0007)
  • NuPAGE Provreducerande medel, 10X (NP0009)
  • PageRuler Plus prestained protein-stege, 10 till 250 kDa (26619)
Om Mini-cellen XCell SureLock
Mini-Cell SureLock XCell är ett vertikalt elektroforessystem för mini-proteingel som är kompatibelt med alla Invitrogen mini-prefabricerade geler och Surecast handgjutna geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda. Varje XCell SureLock Mini-Cell kan rymma upp till två geler per runda. Drifttiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och använda strömförsörjningar.
Om NuPAGE Bis-Tris-gels
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Protein-geler är prefabricerade polyakrylamidgeler som är utformade för att ge optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denatureringsförhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-glycin-geler NuPAGE har Bis-Tris-geler en neutral pH-miljö som minimerar proteinförändringar. Använd NuPAGE Bis-Tris-geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också NuPAGE geler för optimala resultat i vardagen.
Övergång
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att använda Transfer NuPAGE Buffer (NP0006) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot Module (EI9051). Alternativt kan snabb semi-torr överföring utföras med Invitrogen Power Blotter eller snabb torr överföring med iBlot 3 Gel Transfer Device (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 4 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Wells 12-brunn
Kvantitet 1 Välkommen Pk.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is
Produktlinje NuPAGE
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell