Läs mer
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell välkomstpaket, 4 till 12 %
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket ger allt som behövs NuPAGE geler, buffertar och reagens du behöver för att börja använda XCell SureLock Mini-cell. De XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt mini-protein gelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler.
De NuPAGE Bis-Tris välkomstpaket innehåller:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• NuPAGE Bis-Tris mini geler (2 lådor, 20 geler)
• NuPAGE MES SDS Running Buffer, 20X (NP0002)
• NuPAGE LDS-provbuffert, 4X (NP0007)
• NuPAGE Provreduktionsmedel, 10X (NP0009)
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege, 10 till 250 kDa (26619)
Om XCell SureLock Mini-Cell
XCell SureLock Mini-Cell är ett vertikalt miniproteingelelektroforessystem som är kompatibelt med alla Invitrogen mini precast geler och Surecast handcast geler. Mini-Cell är enkel, robust och lätt att använda. Varje XCell SureLock Mini-Cell kan rymma upp till två geler per körning. Körtiderna kan variera beroende på buffertförhållanden och strömförsörjning som används.
Om NuPAGE Bis-Tris geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris Proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för att ge optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Till skillnad från traditionella Tris-glycin geler, NuPAGE Bis-Tris geler har en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Använda NuPAGE Bis-Tris geler för att förbereda proteiner för sekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också NuPAGE geler för optimala resultat under daglig användning.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Överföringsbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med hjälp av XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan snabb halvtorr överföring utföras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Specifikationer
Specifikationer
| Gel Procent | 4 till 12 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Separationsintervall | 3,5 till 260 kDa |
| Wells | 15-brunn |
| Kvantitet | 1 Välkommen Pk. |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur och våt is |
| Produktlinje | NuPAGE |
| För användning med (utrustning) | XCell SureLock Mini-cell |