Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Running Buffer (Powder)
Produktkod. 31903844
Change view
Kvantitet:
5 paket
Produktkod. Kvantitet
31903844 5 paket
1 options
Produktkod. 31903844 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP000105
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen NuPAGE MES SDS Running Buffer (pulver) är formulerad för användning med Bis-Tris-geler för att leverera snabba SDS-PAGE-separationer av små till medelstora proteiner. Levereras som pulver för flexibel beredning, rumstemperatur och lång hållbarhet på två år.
Invitrogen NuPAGE MES SDS Running Buffer (Powder) är formulerad för användning med Bis-Tris-geler för att möjliggöra fasta, högupplösta SDS-PAGE proteinseparationer. MES-buffertsystemet stödjer snabb proteinmigration och rekommenderas för att lösa upp små till medelstora proteiner. Levererat som ett torrt pulver möjliggör denna löpande buffert flexibel beredning, rumstemperaturlagring, två års hållbarhet och är utformad för att vara ett bekvämt och pålitligt val för rutinmässiga elektroforesarbetsflöden.
Funktioner och fördelar inkluderar:
  • Snabba separationer för små till medelstora proteiner MES—stödjer snabbare proteinmigration än MOPS-baserade buffertar, vilket hjälper till att minska körtiderna samtidigt som upplösningen bibehålls
  • Optimerad för Bis-Tris gelflöden—designade för användning med Bis-Tris geler, inklusive både NuPAGE Bis-Tris och Bolt Bis-Tris Plus geler
  • Pulverformat för flexibel beredning—, förbered färsk löpningsbuffert vid behov för att stödja konsekvent elektroforesprestanda och förenkla lagringen
  • Rumstempererad förvaring och förlängd hållbarhetspulver—möjliggör bekväm förvaring med två års hållbarhet för lagereffektivitet
  • Tillförlitlig prestanda för rutinmässiga SDS-PAGE—stödjer konsekventa resultat över vanliga proteinelektroforesarbetsflöden när det används under rekommenderade förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Formatera Pulver
Gel typ Bis-Tris
Formulering MES SDS löpbuffert
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Kvantitet 5 paket
Förvaringskrav Rumstemperatur
Tillräckligt för Förbereder 5 L löpningsbuffert
Produktlinje NuPAGE
Produkttyp SDS Running Buffer
För användning med (utrustning) Elektroforeskammare