Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Midi Bis-Tris Resupply Pack, 10 %, WedgeWell™ formatera
Produktkod. 30131480
Change view
Wells:
20-brunn
26-brunn
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells
30131480 20-brunn
30131035 26-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30131480 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer STM5004RS10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27500.00 SEK
    21725.00 SEK / Paket med 1
    Save 5775.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack, Wedgewell format effektiviserar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade midi-geler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Bis-Tris geler erbjuder högupplöst separation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls i en neutral pH-miljö.
De NuPAGE Bis-Tris Resupply Pack, Wedgewell format effektiviserar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade midi-geler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Bis-Tris geler erbjuder högupplöst separation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls i en neutral pH-miljö. Designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden, de är idealiska för proteinsekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Med en lång 16-månaders hållbarhet och strikt QC-process är detta paket en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
De NuPAGE Bis-Tris Wedgewell Resupply Pack effektiviserar ditt arbetsflöde för proteinseparation. Detta paket, som räcker för 100 gelkörningar, inkluderar prefabricerade midi-geler, löpbuffert och proteinstegar. NuPAGE Bis-Tris geler erbjuder högupplöst separation samtidigt som proteinintegriteten bibehålls i en neutral pH-miljö. Designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteinstorlekar under denaturerande förhållanden, de är idealiska för proteinsekvensering, masspektrometri och andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Med en lång 16-månaders hållbarhet och strikt QC-process är detta paket en pålitlig och bekväm lösning för dina laboratoriebehov.
Förpackningens innehåll
  • NuPAGE Bis-Tris WedgeWell geler (10 lådor, 100 geler)
  • NuPAGE MES Running Buffer för 100 gelkörningar, 20X (5 flaskor, Kat. nr. NP0002)
  • PageRuler Plus förfärgad proteinstege för 100 gelkörningar, 10 till 250 kDa (26619)
Om NuPAGE geler
Invitrogen NuPAGE Bis-Tris proteingeler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av ett brett spektrum av proteiner under denaturerande förhållanden. Deras neutrala pH-miljö är nyckeln till att minimera proteinmodifieringar, vilket gör dem idealiska för applikationer där bibehållande av proteinintegritet är avgörande, såsom sekvensering och masspektrometri. Dessa geler erbjuder snabb proteinseparation och ger resultat på så lite som 35 minuter. Midi-format NuPAGE geler erbjuder ökad provgenomströmning per gel, förbättrar effektiviteten, ökar reproducerbarheten och minskar kostnaden per prov. Dessutom bidrar deras långa hållbarhet på 12 månader vid rumstemperatur till deras praktiska och bekvämlighet, vilket gör dem till ett utmärkt val för dagligt laboratoriebruk.
Separation
För löpning Invitrogen proteingeler, har du flexibiliteten att använda antingen SureLock Tandem Midi Gel Tank (STM1001) eller XCell4 SureLock Midi-Cell (WR0100). Båda systemen är designade för att ge optimal prestanda. SureLock Tandem erbjuder snabb och effektiv elektrofores av midi-geler i ett läckagefritt system, med minimal buffertanvändning. De två oberoende kamrarna möjliggör elektrofores av en eller två geler samtidigt, vilket sparar buffert och minskar avfall.
Alternativt XCell4 SureLock Midi-Cell är ett robust och effektivt system för midi-gelelektrofores. Dess utmärkande funktion är dess förmåga att samtidigt köra upp till fyra midi-geler, vilket möjliggör proteinanalys med hög genomströmning med ökad effektivitet och bekvämlighet. Dessutom är SureLock Tandem Midi Gel Tank lätt tillgänglig genom Invitrogen Precast Gel Welcome-paket tillsammans med både provbuffert och reduktionsmedel, vilket ger en allt-i-ett-lösning för dina elektroforesbehov.
Överföra
För att överföra dina proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder för NuPAGE Transferbuffert (NP0006) för traditionell våtöverföring med SureLock Tandem Midi Blot Module (STM2001). Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsenhet (IB31001).
Bekväm att använda
NuPAGE Bis-Tris WedgeWell-format geler har innovativa kilformade brunnar som tillåter upp till två gånger större provbelastningsvolym än andra 1,0 mm tjocka geler. De kilformade brunnarna har också större öppningar, vilket gör provladdningen lättare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • NuPAGE Bis-Tris geler, 10 x 10 geler
• NuPAGE MES Running Buffer (20X), 5 flaskor
• PageRuler Plus förfärgad proteinstege (10 till 250 kDa)
Gel Procent 10%
Gel storlek Midi
Gel typ Bis-Tris
Separering av Protein
Separationsintervall 3,5 till 260 kDa
Separationstyp Denaturerande
Wells 20-brunn
Kvantitet 1 Kit
För användning med (utrustning) XCell4 SureLock Midi-Cell